Fontos dokumentumok
CY0100
Cytochrome c Reductase (NADPH) Assay Kit
1 kit sufficient for 100 tests, determining cytochrome c reductase activity
About This Item
Javasolt termékek
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Detection of endoplasmic reticulum (ER) during isolation and subcellular fractionation by density gradient separation
- Colorimetric measurement of NADPH-Cytochrome C Reductase activity in various sources after intoxication by drugs or challenge by xenobiotics
- Analyze enrichment and function of ER
Analízis megjegyzés
Kit Components Only
- Assay Buffer 100 mL
- Enzyme Dilution Buffer 25 mL
- Cytochrome c 50 mg
- Cytochrome c Reductase (NADPH) Positive Control from rabbit liver 50 μL
- Cytochrome c Oxidase Inhibitor Solution 1 mL
Kit Components Also Available Separately
- N6505β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, ≥95% (HPLC) 25 mgBiztonsági adatlap
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.