796-0477
HPLC Analysis of Cytochrome c Species Variants on Discovery® BIO PolyMA-SCX (Ion Exchange)
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM Bis-Tris HCl, pH 7.0; [B] 20 mM Bis-Tris HCl, 0.5M NaCl, pH 7.0; 24 to 69% B in 20 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg each variant
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)