Fontos dokumentumok
NADPH-RO
Roche
NADPH
powder, =97% (dry weight)
Szinonimák:
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
leírás
Tetrasodium salt
Teszt
97% (dry weight)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 g (10621706001)
pkg of 100 mg (10107824001)
pkg of 500 mg (10621692001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
λmax
260 and 340 nm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Related Categories
Általános leírás
- Absorbance coefficients: 15.0 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm
- Absorbance maxima: 260 nm and 340 nm
- Molecular weight: NADPH-Na4: Mr = 833.4, NADPH: Mr = 745.4
- pH value in water: 8.0 ± 1.0 (10 mg/ml)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
- Purity: =97% ß-NADPH-Na4 based on dry weight (enzymatically and absorbance at 340 nm), =80% (absorbance at 260 nm)
- Organic solvents: =3% (GC)
Elkészítési megjegyzés
10 mg/ml in Na-bicarbonate buffer, pH 9, contains at least 95% NADPH after 4 weeks at 2 to 8 °C.
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?