Fontos dokumentumok
710334P
Avanti
18:0 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Szinonimák:
1′,3′-bis[1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol, sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (710334P-25MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3