Fontos dokumentumok
L0399900
Levocarnitine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Carnitine inner salt, (−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levocarnitine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
197-212 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)