Fontos dokumentumok
P1372
Paroxetine maleate salt
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine maleate salt, BRL-29060, FG-7051
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ~12 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEIUZSKXSWGSRU-QXGDPHCHSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3