Fontos dokumentumok
74437
(+)-Nootkatone
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
(4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +182.0±5.0°, c = 1% in ethanol
tárolási körülmény
under inert gas (Argon)
mp
35-39 °C
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the iron(III) porphyrin catalyzed alkene aziridination reaction with organic azides under photo-irradiation condition.
- As a substrate to synthesize its corresponding triene derivative through reduction-elimination reaction using iridium catalyst.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?