Fontos dokumentumok
SML0101
Montelukast sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +90 to +106° in methanol (c=1)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥8 mg/mL at 60 °C
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC2)CC([O-])=O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
InChI
1S/C35H36ClNO3S.Na.H2O/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/b15-10+;;/t32-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAXHQHBRRJHZHL-ZPQUALOVSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research