Fontos dokumentumok
303410
Sodium butyrate
98%
Szinonimák:
Butyric acid sodium salt
Teszt
98%
Forma
powder
mp
250-253 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
mouse ... ENSMUSG00000061062(15181)
Általános leírás
Sodium butyrate, an aliphatic sodium salt, serves as an acylating reagent for phenols.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?