Fontos dokumentumok
B5887
Sodium butyrate
≥98.5% (GC)
Szinonimák:
Butyric acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry.
Keep in a dry place. )
technika/technikák
DNA amplification: suitable
cell based assay: suitable
inhibition assay: suitable
szín
white
mp
250-253 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
kation nyomok
Na: 19.8-22.0% (anhydrous)
alkalmasság
suitable for DNA precipitation
alkalmazás(ok)
cell analysis
life science and biopharma
lipidomics
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
mouse ... ENSMUSG00000061062(15181)
Alkalmazás
- as a component in homogenization and immunoprecipitation buffer for HDAC inhibition in fly embryos and insect s2 cells.
- as histone deacetylase inhibitor in breast cancer cell line MDA-MB-231, analysed by cell viability assay and viral replication assay.
- to enhance the production of recombinant tissue-plasminogen activator (t-PA) in Chinese hamster ovary (CHO) cells in a bioreactor.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.