Fontos dokumentumok
UC175
(S)-(+)-Mephenytoin
≥98% (HPLC), solid, CYP2B6 & CYP2C19 substrate
Szinonimák:
(S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Javasolt termékek
product name
(S)-(+)-Mephenytoin, solid, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
off-white
mp
135-138 °C
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox