203391
(-)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, ATPase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
(-)-Blebbistatin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(-)-Blebbistatin, The active enantiomer of (±)-Blebbistatin that accounts for the inhibitory activity towards ATPase and myosin II-dependent cellular processes.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
2 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N2(CC[C@@]3(C2=Nc4c(cc(cc4)C)C3=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
WGK
WGK 3