Fontos dokumentumok
B0753
2,3-Butanedione monoxime
≥98% (GC), powder, ATP-sensitive K⁺ and Ca²⁺ channel inhibitor
Szinonimák:
BDM, Biacetyl monoxime, Diacetyl monoxime
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2,3-Butanedione monoxime, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
bp
185-186 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Géninformáció
human ... KCNB1(3745)
Alkalmazás
- in single-molecule myosin V motility assays
- as an anesthetic in the approach of imaging transgenic animals
- to reduce rigor tension in muscle fibres
- as a media component for mice cardiomyocytes culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)