D8064
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
≥95% purity (HPLC), solid
Szinonimák:
Di-4-ANEPPS
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
molekulatömeg
480.66
technika/technikák
titration: suitable
szín
orange to dark red
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ε (extinkciós együttható)
≥38000 at 493-499 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C28H36N2O3S/c1-3-5-17-30(18-6-4-2)28-13-12-26-22-25(10-11-27(26)23-28)9-8-24-14-19-29(20-15-24)16-7-21-34(31,32)33/h8-15,19-20,22-23H,3-7,16-18,21H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAPJROQJVSPKCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?