Fontos dokumentumok
203392
Sigma-Aldrich
(+)-Blebbistatin
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
Szinonimák:
(+)-Blebbistatin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.33
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZAXPYOBKSJSEX-SFHVURJKSA-N
Általános leírás
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin (Cat. No. 203390). Useful as a negative control for the active enantiomer (Cat. No. 203391).
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin (Cat. No. 203390). Also useful as a negative control for the more active enantiomer (-)-Blebbistatin (Cat. No. 203391).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Feloldás
Following reconstitution in methanol, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions in 90% DMSO or methanol are stable for up to 1 month at -20°C. Stock solutions in 100% DMSO are unstable; reconstitute just prior to use.
Egyéb megjegyzések
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Jacobelli, J., et al. 2004. Nat. Immunol.5, 531.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Ying Liu et al.
Kidney diseases (Basel, Switzerland), 6(6), 422-433 (2020-12-15)
Levels of urinary microvesicles, which are increased during various kidney injuries, have diagnostic potential for renal diseases. However, the significance of urinary microvesicles as a renal disease indicator is dampened by the difficulty to ascertain their cell source. The aim