203390
(±)-Blebbistatin
≥97% (HPLC), solid, Myosin II inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
(±)-Blebbistatin
About This Item
Javasolt termékek
product name
(±)-Blebbistatin, (±)-Blebbistatin, CAS 674289-55-5, is a cell-permeable, selective, and reversible inhibitor of nonmuscle myosin II. Blocks cell blebbing and disrupts cell migration & cytoKinesis in vertebrate cells.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZAXPYOBKSJSEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
ATPase
Kiszerelés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Cheung, A., et al. 2001. Mol. Biol. Cell Suppl.12, 271a.
WGK
WGK 2