B0529
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat anti-Mouse IgG
Méret kiválasztása
78 100,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
78 100,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
direct ELISA: 1:200,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
western blot: 1:300,000-1:600,000 using using Hela cells extract
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)