Fontos dokumentumok
I5260
Anti-Human IgG (Fab specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Fab-Specific Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- as starting material for conjugates using enzymes or fluorescent dyes
- in enzyme linked immunosorbent assay
- as a cross-linking antibody in internalisation of 125I-IgG by streptolysin-O-permeabilised cells
- as capture antibody in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection and semiquantitation of Fab
- in electrophoresis and immunoelectrophoresis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1