Fontos dokumentumok
M6898
Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Mouse Fab Antibody, Anti-Mouse Fab Antibody - Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
indirect ELISA: 1:20,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3