C2456
Monoclonal Anti-Collagen, Type I antibody produced in mouse
clone COL-1, ascites fluid
Szinonimák:
Collagen Type 1 Antibody, Collagen Type 1 Antibody - Monoclonal Anti-Collagen, Type I antibody produced in mouse, Collagen Type I Antibody, Type 1 Collagen Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
COL-1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine, human, pig, rat, rabbit, deer
technika/technikák
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000 using human or other mammalian frozen sections
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Col1a1(29393)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- dot blot technique
- indirect immunofluorescence staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)