B9904
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
≥2 mg/mL
technika/technikák
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
western blot: 1:200,000-1:400,000 using total cell extract of HeLa cells
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.