B8895
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:200,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800
western blot: 1:400,000-1:800,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Biotin antibody reacts with rabbit serum and rabbit IgG. The product does not cross-react with human IgG.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Western blot
- Direct enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1