B8520
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Biotin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:200,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
western blot: 1:400,000-1:800,000
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence
- immunoblot
- direct enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- serotyping assay
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg