B7401
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:160,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
western blot (chemiluminescent): 1:300,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Biotin:avidin second antibody signal systems involve the conjugation of biotin to a secondary antibody. Once the secondary antibody binds to a target primary antibody in an immunochemical assay, the signal is developed by allowing avidin which has been conjugated to an enzyme or signal molecule to bind to the antibody associated biotin molecule.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg