Fontos dokumentumok
M0659
Anti-Mouse IgG (Fab specific) F(ab′)2 fragment antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Mouse Fab Fragment, Fab Specific Detection, Goat Anti-Mouse IgG Fab
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
koncentráció
2.0 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Mouse IgG (Fab specific) F(ab′)2 fragment antibody is monospecific as determined by immunoelectrophoresis versus normal mouse serum, mouse IgG and the Fab fragment of mouse IgG. The antibody does not react with the Fc fragment of mouse IgG. Moreover, no reactivity is observed with human κ or lambda light chain, IgG, IgA, IgM, IgD and IgE, bovine IgG and IgM, or horse IgG as determined by ELISA. In immunoelectrophoresis, the antibody preparation is found to consist only of the F(ab′)2 fragment of goat IgG, where specific antisera is applied to goat IgG fragments. No contamination with goat IgG whole molecule is observed.
Immunogen
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg