Fontos dokumentumok
SAB5600282
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG Fab-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG05, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Fab region of Mouse IgG
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
RMG05, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
ELISA: 0.05-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This antibody reacts to the Fab region of Mouse IgG, including IgG1, IgG2a, IgG2b, and IgG3. No cross reactivity with IgM, IgA, IgE, human IgG, rat IgG, or rabbit IgG.
Immunogén
Mouse IgG
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)