Fontos dokumentumok
M8642
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-mouse antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
200
300
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody recognizes IgG1, G2a, G2b, and G3, mouse IgM and IgA. The identity and purity of affinity isolated antibody is established by immunoelectrophoresis.
Immunogén
Alkalmazás
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)