Fontos dokumentumok
M6145
1-Thioglycerol
liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97% (titration)
Szinonimák:
α-Monothioglycerol, α-Thioglycerol, 3-Mercapto-1,2-propanediol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97% (titration)
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: miscible 0.1 M
sűrűség
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?