Merck
PHR1008
Supelco
Ascorbic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
L-Ascorbic acid, L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
Méret kiválasztása
2 G
35 700,00 Ft
10 G
172 000,00 Ft
35 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2 G
35 700,00 Ft
10 G
172 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.12
Beilstein:
84272
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
E szám:
E300
NACRES:
NA.24
35 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 461
traceable to Ph. Eur. A1300000
traceable to USP 1043003
API-család
ascorbic acid
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-194 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Ascorbic acid is a powerful antioxidant and is widely used in pharmaceutical formulations.[1][2] It has proven to have a beneficial effect on age-related diseases such as cancer, atherosclerosis, ocular, neurodegenerative diseases, etc. It is mainly involved in the formation and maintenance of collagen.[3] The prolonged deficiency of ascorbic acid in diet may result in scurvy.[2]
Alkalmazás
Ascorbic Acid may be used as a pharmaceutical reference standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations using hydrophilic interaction chromatography.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ascorbic Acid, also known as Vitamin C, is a six-carbon lactone produced by plants and some animal species but not by humans and other primates. Ascorbic acid functions as an enzymatic cofactor for multiple enzymes, serving as an electron donor for monooxygenases and dioxygenases. Ascorbic acid also functions as a powerful antioxidant, particularly in regards to reactive oxygen species.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC2886 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Method development and validation for optimised separation of salicylic, acetyl salicylic and ascorbic acid in pharmaceutical formulations by hydrophilic interaction chromatography and response surface methodology
Hatambeygi N, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(35), 5995-6003 (2011)
L-ascorbic acid determination in pharmaceutical formulations using a biosensor based on carbon paste modified with crude extract of Zucchini (Cucurbita pepo)
Fatibello-Filho and Vieira CI
Journal of the Brazilian Chemical Society, 11(4), 412-418 (2000)
Simultaneous differential pulse voltammetric determination of ascorbic acid and caffeine in pharmaceutical formulations using a boron?doped diamond electrode
Lourencao CB, et al.
Electroanalysis, 22(15), 1717-1723 (2010)
Stefanie B Murer et al.
The Journal of nutrition, 144(2), 193-201 (2013-12-20)
Oxidative stress and low-grade systemic inflammation may contribute to the pathogenesis of obesity-induced comorbidities, including nonalcoholic fatty liver disease. Increasing intake of dietary antioxidants might be beneficial, but there are few data in obese children. To examine the effect of
Ryan Mitchell et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(8), 2178-2187 (2014-04-18)
Here we characterize the molecular and biological requirements for OCT4 plasticity induction in human skin derived fibroblasts (hFibs) that allows direct conversion of cell fate without iPSC formation. Our results indicate that adult hFibs not only require OCT4 but also
Cikkek
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Új RP-HPLC-módszert javasolunk szerves savak meghatározására 100%-os vizes mozgófázisban, Ascentis® Express AQ-C18 oszlop használatával.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?