49752
2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium salt, Sodium L-ascorbyl-2-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤7.5% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
pH
9.0-9.5 (25 °C, 30 g/L in H2O)
mp
260 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
InChI
1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRWWOAFMPXPHEJ-OFBPEYICSA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3