A8301
Albumin, glycated human
lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
90-100% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
a címkézés mértéke
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of serum-free medium for retinal microglia activation
- to stimulate immortalised proximal tubule epithelial (HK-2) cells for fibronectin production
- as medium supplement in human retinal microvascular endothelial cells (HRMECs) cultures to test its effect on family with sequence similarity 18, member B (FAM18B) expression
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2