Fontos dokumentumok
A8763
Albumin from human serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
HSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
monomer calculated mol wt 66478 Da
technika/technikák
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Alkalmazás
Albumin was used to study albumin-induced apoptosis in proximal tubule cells. It was also used in cell adhesion molecules and surface treatment studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)