Fontos dokumentumok
A8426
Sigma-Aldrich
Albumin, glycated bovine
lyophilized powder
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥90% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
összetétel
Protein, ~95% biuret
eredet
USA origin
a címkézés mértéke
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Fizikai forma
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Elkészítési megjegyzés
Glycated in vitro
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
MicroRNA-29b Inhibits Diabetic Nephropathy in db/db Mice
Hai-YongChen
Molecular Therapy (2004)
D A Armbruster
Clinical chemistry, 33(12), 2153-2163 (1987-12-01)
Glucose molecules are joined to protein molecules to form stable ketoamines, or fructosamines, through glycation, a nonenzymatic mechanism involving a labile Schiff base intermediate and the Amadori rearrangement. The amount of fructosamine in serum is increased in diabetes mellitus owing
Methods for assaying nonenzymatic glycosylation.
A J Furth
Analytical biochemistry, 175(2), 347-360 (1988-12-01)