201102
Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt
solid, bilirubin standard, Calbiochem®
Szinonimák:
Bilirubin ditaurate (BDT)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt, Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt is suitable as a direct bilirubin standard. Behaves similar to purified bilirubin glucuronides from human bile in diazo tests. Unstable in solution.
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Suitable as a direct bilirubin standard
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1