Fontos dokumentumok
A9511
Albumin from human serum
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
HSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
monomer calculated mol wt 66478 Da
technika/technikák
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Alkalmazás
- to standardize the column for molecular-exclusion chromatography
- to prepare the tobacco mosaic virus (TMV)-poly ethylene glycol (PEG8)-serum albumin (SA) particles
- to analyze its modifications after oxidation using a Fenton system
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Fedezze fel a szérumalbumin szerepét a szérummentes sejtkultúra-rendszerekben a biogyártásban.