Fontos dokumentumok
D6149
1-Deoxy-1-morpholino-D-fructose
≥98% (TLC)
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szín
white to off-white
mp
147 °C
oldhatóság
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C10H19NO6/c12-6-8(14)10(16)9(15)7(13)5-11-1-3-17-4-2-11/h8-10,12,14-16H,1-6H2/t8-,9-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPANQHVKLYKLEB-OPRDCNLKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)