A6885
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate
≥98.0% (HPLC), powder
Szinonimák:
3′,5′-Cyclic AMP sodium salt, cAMP-Na
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXJBFCKTIWRKMQ-MCDZGGTQSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.