Fontos dokumentumok
1673715
USP
Trehalose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(+)-Trehalose dihydrate, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trehalose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard solution for assay of Trehalose by Liquid Chromatography in combination with Refractive index detector, according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)