B6650
X-GlcA
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, X-GlcA, X-glucuronide CHA salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology Reagent
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
nucleic acid detection: suitable
oldhatóság
DMF: soluble
alkalmasság
suitable for β-galactosidase test
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
X-GlcA has been used in histochemical staining of root sections for light microscopic observation.
Elv
kapcsolódó termék
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.