Fontos dokumentumok
203783
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt
≥98% (HPLC), solid, β-glucuronidase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, X-GlcA, X-Gluc, BCIG, BCI-β-D-glucuronide, BCI-glucuro, X-Glucuro, CHA-X-Gluc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H26BrClN2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.79
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
soluble (2% in DMF)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis. Useful for a variety of applications, including use in bacterial detection systems (e.g. E. coli).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Jefferson, R.A., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 8447.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1