A6608
Albumin human
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
rHSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
monomer ~67 kDa
koncentráció
10% in aqueous buffer
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its adsorption process on model mica surface at pH 3.5 using the atomic force microscopy (AFM) and in situ streaming potential measurements
- to study its proteolytic activities under reducing conditions
- in the medium for stem cell cultivation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)