1012595
USP
rAlbumin human
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Albumin human, Recombinant human albumin, rHSA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
molekulatömeg
monomer ~67 kDa
66,438 Da
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It can be utilized to prepare the standard solution for peptide mapping of rAlbumin Human by Liquid chromatography coupled to a UV detector according to United States Pharmacopeia (USP) monograph
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)