A7736
Albumin human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albagen™, rHSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Teszt
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
monomer ~67 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3