H0900000
Human albumin
for electrophoresis BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Albumin from human serum, HSA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
molekulatömeg
monomer calculated mol wt 66478 Da
gyártó/kereskedő neve
EDQM
szennyeződések
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)