Fontos dokumentumok
MSST0011
SILu™Prot ALB Albumin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Szinonimák:
Albumin, LC/MS internal standard for human albumin in, stable isotope-labeled human albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
koncentráció
≥10 μg/mg (Bradford)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)