A7223
Albumin human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Albagen™, rHSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
solution
molekulatömeg
monomer ~67 kDa
koncentráció
5% in aqueous buffer
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)