Fontos dokumentumok
A9080
Albumin solution human
30% in 0.85% sodium chloride, protease free
Szinonimák:
HSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
29.5-35.0% protein (biuret)
30% in 0.85% sodium chloride
technika/technikák
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3