Merck
A5843
Albumin from human serum
lyophilized powder, low endotoxin
Szinonimák:
HSA
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
monomer calculated mol wt 66478 Da
technika/technikák
activity assay: suitable
szennyeződések
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤1.0 EU/mg endotoxin
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Albumin is the most copious protein in blood plasma. Liver produces human albumin.
Alkalmazás
Albumin was used to test its effect on the in vitro bactericidal activity of cefditoren against penicillin-resistant Streptococcus pneumonia. It has been clinically used in serious and often life-threatening conditions, such as shock and blood loss due to trauma, burns, and surgery.
Albumin was used to study albumin-induced apoptosis in proximal tubule cells. It was also used in cell adhesion molecules and surface treatment studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Albumins are soluble monomeric proteins found in the body fluids and tissues of animals and in some plant seeds. Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones. Serum albumins are also vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood.
Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones, and is vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood. Albumin is also seen to bind to exogenous substances, particularly drugs (e.g., ibuprofen, warfarin), and strongly influence their pharmacokinetics. Oxidative stress leading to changes in the redox state of albumin has widely varied effects on its physiological function.
Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones, and is vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood. Albumin is also seen to bind to exogenous substances, particularly drugs (e.g., ibuprofen, warfarin), and strongly influences their pharmacokinetics. Oxidative stress leading to changes in the redox state of albumin has varied effects on its physiological function.
Egyéb megjegyzések
View more information on human serum albumin.
Jogi nyilatkozat
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sam Coffey et al.
PloS one, 10(10), e0140417-e0140417 (2015-10-16)
Diabetes mellitus (DM) has become an epidemic, causing a significant decline in quality of life of individuals due to its multisystem involvement. Kidney is an important target organ in DM accounting for the majority of patients requiring renal replacement therapy
Edina Korça et al.
Scientific reports, 10(1), 17105-17105 (2020-10-15)
Advanced glycation endproducts (AGEs) are formed in a series of non-enzymatic reactions between reducing sugars and the amino groups of proteins and accumulate during aging, diabetes mellitus, chronic kidney disease and other chronic diseases. Accumulation of AGE-modifications alters protein structure
Qiong Wen et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 15(1), 63-74 (2010-04-10)
SUMMARY AT A GLANCE Patients with MCD and FSGS had significant changes in the expression of several EMT-related urinary proteins through activation ERK1/2 and p38 signaling pathways. Further studies to explore the molecular mechanisms behind the distinct clinical features of
Miranda J Ridder et al.
Infection and immunity, 88(8) (2020-06-10)
Staphylococcus aureus fatty acid kinase FakA is necessary for the incorporation of exogenous fatty acids into the lipid membrane. We previously demonstrated that the inactivation of fakA leads to decreased α-hemolysin (Hla) production but increased expression of the proteases SspAB
Nitin Agrawal et al.
Lab on a chip, 8(12), 2054-2061 (2008-11-22)
Neutrophil directional migration in response to chemical gradients, also known as chemotaxis, is one of the key phenomena in the immune responses against bacterial infection. To better study neutrophils chemotaxis, several in vitro assays have been developed that replicate chemotactic