12667-M
Human Serum Albumin
30% Aqueous Solution
Szinonimák:
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution,
biológiai forrás
human
leírás
Merck USA index - 14, 8468
Teszt
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3