Fontos dokumentumok
S0625
D-(−)-Salicin
≥99% (GC)
Szinonimák:
2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucoside
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its in vitro anticoagulant and antiplatelet activities
- as a standard in high performance liquid chromatography method (HPLC) for quantitation of salicin from willow plant
- as a tastant in taste threshold assay
- as a constituent of nutrient agar-salicin medium for selective isolation of Lactobacillus paracasei
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3